주요 문서
PHL84102
Riddelliine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Riddelline
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩617,729
₩617,729
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩617,729
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H23NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
349.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩617,729
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
N21[C@H]3[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\CC(=C)[C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)CO)CC1
InChI
1S/C18H23NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,14-15,20,23H,2,5-10H2,1H3/b12-3-/t14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
SVCNNZDUGWLODJ-RAYFHMIRSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
분석 메모
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Liver
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)