주요 문서
PHL83937
Salicylic alcohol
new
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
2-Hydroxybenzyl alcohol, Diathesin, Salicain, Saligenol, Salicyl alcohol, Saligenin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
PHL83937-100MG
₩271,310
₩271,310
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
크기 선택
보기 변경
PHL83937-100MG
₩271,310
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
Beilstein:
1907195
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
₩271,310
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
기술
HPLC: suitable
mp
83-85 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2
InChI key
CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)