주요 문서
PHL83868
Limocitrin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′,8-dimethoxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-8-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 8-Methoxyisorhamnetin, Gossypetin 3′,8-dimethyl ether, Sedoflorigenin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩928,319
₩928,319
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩928,319
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14O8
CAS Number:
Molecular Weight:
346.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩928,319
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
SMILES string
OC1=CC(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)O3)=O)C3=C1OC
InChI
1S/C17H14O8/c1-23-11-5-7(3-4-8(11)18)15-14(22)13(21)12-9(19)6-10(20)16(24-2)17(12)25-15/h3-6,18-20,22H,1-2H3
InChI key
IBXCKSUZOFKGSB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)