주요 문서
PHL83551
Vitexin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-O-glucoside 8-C-glucoside, Afroside, Apigenin 7-O-glucoside 8-C-glucoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,403,745
₩1,403,745
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,403,745
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H30O15
CAS Number:
Molecular Weight:
594.52
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,403,745
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(c4c(c(c2)O)C(=O)C=C(O4)c5ccc(cc5)O)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO
InChI key
HHRPSKAYQPDDGQ-WIQAIWCDSA-N
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)