주요 문서
PHL83531
Phellodendrine chloride
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
N-Methylcoreximine chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩741,458
₩741,458
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩741,458
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
377.86
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩741,458
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.[N+]21([C@@H](Cc4c(cc(c(c4)O)OC)C2)c3c(cc(c(c3)[O-])OC)CC1)C
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-5-4-12-8-19(24-2)18(23)10-15(12)16(21)6-13-7-17(22)20(25-3)9-14(13)11-21;/h7-10,16H,4-6,11H2,1-3H3,(H-,22,23);1H/t16-,21?;/m0./s1
InChI key
DGLDSNPMIYUWGN-OOJQBDKLSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)