주요 문서
PHL83294
Indigotin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Indigo, Indigo blue, Indigotin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩671,626
₩671,626
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩671,626
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H10N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
262.26
색상 지수 번호:
73000
Beilstein:
88275
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩671,626
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
mp
>300 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C(\Nc2ccccc12)=C3/Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-9-5-1-3-7-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8,17-18H/b14-13+
InChI key
COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1