주요 문서
PHL83249
Sutherlandioside D
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,069,709
₩1,069,709
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,069,709
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H58O9
CAS Number:
Molecular Weight:
634.84
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,069,709
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC([C@@H](O)CC[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@]([C@H]4[C@]5([C@@]6([C@@H](C[C@@H]4O)C(C=CC6=O)(C)C)C5)CC3)(CC2)C)C)C)(C)C
InChI key
SWNUBPWWSLUXMU-MVNMJQGYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)