주요 문서
PHL83243
Manassantin A
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Saucernetin A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,469,923
₩1,469,923
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,469,923
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H52O11
CAS Number:
Molecular Weight:
732.86
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,469,923
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C1c4cc(c(cc4)OCCC(O)c5cc(c(cc5)OC)OC)OC)C)C)c2cc(c(cc2)OCCC(O)c3cc(c(cc3)OC)OC)OC
InChI
1S/C42H52O11/c1-25-26(2)42(30-12-16-36(40(24-30)50-8)52-20-18-32(44)28-10-14-34(46-4)38(22-28)48-6)53-41(25)29-11-15-35(39(23-29)49-7)51-19-17-31(43)27-9-13-33(45-3)37(21-27)47-5/h9-16,21-26,31-32,41-44H,17-20H2,1-8H3
InChI key
UOJVSXNASPZQFU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)