주요 문서
PHL82605
Naringenin 4′,7-dimethyl ether
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
2,3-Dihydro-5-hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-4′,7-dimethoxyflavanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H16O5
CAS Number:
Molecular Weight:
300.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
형태
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O=C1CC(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C1C(O)=CC(OC)=C3
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)