주요 문서
PHL80292
β-Amyrin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
β-Amyrenol, Olean-12-en-3β-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩702,786
₩702,786
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩702,786
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H50O
CAS Number:
Molecular Weight:
426.72
Beilstein:
2063468
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩702,786
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O/c1-25(2)15-16-27(5)17-18-29(7)20(21(27)19-25)9-10-23-28(6)13-12-24(31)26(3,4)22(28)11-14-30(23,29)8/h9,21-24,31H,10-19H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,27+,28-,29+,30+/m0/s1
InChI key
JFSHUTJDVKUMTJ-QHPUVITPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Triterpene that has broad-spectrum analgesic properties for which the underlying mechanism is poorly understood.
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza salvia sambucus
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)