주요 문서
PHL82599
Mogroside IV
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩691,317
₩691,317
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩691,317
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C54H92O24
CAS Number:
Molecular Weight:
1125.29
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩691,317
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H](C(O)(C)C)CC[C@H]([C@@H]3[C@@]4([C@]([C@H]5[C@]([C@@H]6CC[C@@H](C(C6=CC5)(C)C)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)C
InChI key
WRPAFPPCKSYACJ-YCEJTGPGSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)