주요 문서
PHL80548
Trigonelline chloride
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Trigonelline hydrochloride, 1-Methylpyridinium-3-carboxylate hydrochloride, N-Methylnicotinic acid betaine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩447,818
₩447,818
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩447,818
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
173.60
Beilstein:
3734169
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩447,818
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
crystals
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
[Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H
InChI key
TZSYLWAXZMNUJB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)