주요 문서
PHL80523
Pseudolaric Acid B
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(-)-Pseudolaric acid B, O-Acetylpseudolaric acid C, Pseudolarix acid B
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩758,611
₩758,611
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩758,611
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H28O8
CAS Number:
Molecular Weight:
432.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩758,611
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(OC)C1=CC[C@@]2(C(O[C@@](/C=C/C=C(C(O)=O)\C)(C)[C@@H]3CC2)=O)[C@]3(OC(C)=O)CC1
InChI
1S/C23H28O8/c1-14(17(24)25)6-5-10-21(2)16-9-12-22(19(27)31-21)11-7-15(18(26)29-3)8-13-23(16,22)20(28)30-4/h5-7,10,16H,8-9,11-13H2,1-4H3,(H,24,25)/b10-5+,14-6+/t16-,21+,22+,23+/m0/s1
InChI key
XRLYZNSOXNPKOR-CBDALDGHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Pseudolaric acid B, a natural diterpenoid compound, is isolated from Pseudolarix kaempferi. It has shown antifungal, antifertility, and antiangiogenic properties. It also may exihibit anti-cancer and anti-inflammatory properties.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)