주요 문서
PHL80494
N-Malonyl-DL-tryptophan
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
N-(2-Carboxyacetyl)-DL-tryptophan, Nα-Malonyl-DL-tryptophan
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩627,473
₩627,473
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩627,473
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14N2O5
Molecular Weight:
290.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩627,473
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
OC(=O)CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C14H14N2O5/c17-12(6-13(18)19)16-11(14(20)21)5-8-7-15-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11,15H,5-6H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
OVEAWSPZRGBTSS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo triticum
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)