주요 문서
PHL80370
Pilocarpine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(3S,4R)-4,5-Dihydro-3-ethyl-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-ylmethyl)-2(3H)-furanone hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩447,818
₩447,818
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩447,818
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16N2O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
244.72
Beilstein:
4034491
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩447,818
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
mp
202-205 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
유전자 정보
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist; used to produce an experimental model of epilepsy.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)