주요 문서
PHL80362
Bacopasaponin C
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Pseudojujubogenin 3-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)]-α-L-arabinopyranoside]
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,522,094
₩1,522,094
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,522,094
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H74O17
CAS Number:
Molecular Weight:
899.07
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,522,094
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C/[C@@H]1CO[C@]23C[C@]4(CO2)[C@H](CC[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7OC[C@H](O)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@H]9O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]9O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)[C@H]3[C@@]1(C)O
InChI
1S/C46H74O17/c1-21(2)14-22-17-57-46-19-45(20-58-46)23(37(46)44(22,7)55)8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,45)6)61-40-36(63-38-33(53)31(51)26(16-48)60-38)35(24(49)18-56-40)62-39-34(54)32(52)30(50)25(15-47)59-39/h14,22-40,47-55H,8-13,15-20H2,1-7H
InChI key
ZOFQVMPJZHCDBS-MUUHSGPCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)