주요 문서
PHL80339
Picrotoxinin
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩537,240
₩537,240
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩537,240
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16O6
CAS Number:
Molecular Weight:
292.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩537,240
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
[H][C@@]12OC(=O)[C@]([H])([C@@H]1C(C)=C)[C@]3(O)C[C@H]4O[C@]45C(=O)O[C@@]2([H])[C@]35C
InChI
1S/C15H16O6/c1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t6-,7+,8+,9-,10-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
PIMZUZSSNYHVCU-KBLUICEQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
GABAA receptor antagonist; binds to the GABA receptor-linked Cl channel.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)