주요 문서
PHL80250
Tris-O-(2-hydroxyethyl)rutin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Trihydroxyethylrutin, 3′,4′,7-Tris[O-(2-hydroxyethyl)]rutin, Troxerutin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩425,082
₩425,082
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩425,082
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H42O19
CAS Number:
Molecular Weight:
742.68
Beilstein:
4778232
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩425,082
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥80.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(OCCO)cc(O)c4C3=O)c5ccc(OCCO)c(OCCO)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C33H42O19/c1-14-23(38)26(41)28(43)32(49-14)48-13-21-24(39)27(42)29(44)33(51-21)52-31-25(40)22-17(37)11-16(45-7-4-34)12-20(22)50-30(31)15-2-3-18(46-8-5-35)19(10-15)47-9-6-36/h2-3,10-12,14,21,23-24,26-29,32-39,41-44H,4-9,13H2,1H3/t14-,21+,23-,24+,26+,27-,28+,29+,32+,33-/m0/s1
InChI key
IYVFNTXFRYQLRP-VVSTWUKXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Shows widespread protective effects against oxidative DNA damage induced by D-galactose as well as other types of oxidative stress.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)