주요 문서
PHL80022
Cyanidin chloride
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3,3′,4,5,7-Pentahydroxyflavylium chloride, Cyanidol chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩626,661
₩626,661
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩626,661
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H11ClO6
CAS Number:
Molecular Weight:
322.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩626,661
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
InChI key
COAWNPJQKJEHPG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Anthocyanidin. Pigment found in several varieties of berries. Antioxidant.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)