₩476,441
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
기술
HPLC: suitable
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O(C)c1c(cc(cc1OC)CC=C)OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-10(13-2)12(15-4)11(8-9)14-3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
InChI key
BPLQKQKXWHCZSS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.