추천 제품
Grade
analytical standard
양식
liquid
포장
ampule of 100 mg
제조업체/상표
Chem Service, Inc. PS-1003
SMILES string
CCOP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C15H24NO4PS/c1-6-18-21(22,16-11(2)3)20-14-10-8-7-9-13(14)15(17)19-12(4)5/h7-12H,6H2,1-5H3,(H,16,22)
InChI key
HOQADATXFBOEGG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터