주요 문서
K5136-U
Omnifit® EZ Benchmark Columns with 2 Fixed Endpieces
I.D. × L 10 mm × 500 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩632,954
₩632,954
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩632,954
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
SB.52
₩632,954
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제조업체/상표
Omnifit 006EZ-10-50-FF
Quality Level
기술
LPLC: suitable
I.D. × 길이
10 mm × 500 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Omnifit® Labware complete columns are supplied assembled and ready for use, with tubing and fittings to connect the column into an existing system. Two configurations are available:
  • Non-adjustable with two fixed endpieces (-FF), a cost-effective option when height adjustment is not important.
  • One fixed endpiece as a bed support and one adjustable endpiece (plunger) to adjust the bed height (-AF). The adjustable endpiece is designed to give the user fine control over the movement of the endpiece, minimizing the risk of disturbance to the packed bed and giving 80mm of height adjustment.
법적 정보
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)