주요 문서
K08971191
Kromasil® C18, Bulk
13 μm particle size, pore size 100 Å, pkg of 2000 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
NB.21
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
Kromasil®
양식
solid
포장
pkg of 2000 g
제조업체/상표
Kromasil® KR100-13-C18-2000GM
재고 정보
available only in USA, Canada and Puerto Rico
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
13 μm
공극 크기
100 Å pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)