주요 문서
K08971153
Kromasil® C4, Bulk
10 μm particle size, pore size 300 Å, pkg of 1000 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
NB.21
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
Kromasil®
양식
solid
포장
pkg of 1000 g
제조업체/상표
Kromasil® KR300-10-C4-1000GM
재고 정보
available only in USA, Canada and Puerto Rico
기질 활성군
C4 (butyl) phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
300 Å pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
관련 제품
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)