주요 문서
K08670482
Kromasil® Silica HPLC Column
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
제품 K08670482은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Agency
suitable for USP L3
제품 라인
Kromasil®
제조업체/상표
Kromasil® KR60-5-SIL-4.6X250
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
250 mm × 4.6 mm
기질 활성군
silica phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
60 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the best way to store and clean out a Kromasil 100-5-C8 column? Thank you!
    1 답변
    1. Wash out all water and buffers from bonded silica columns and store in organic solvent. Unbonded silica columns may be stored in hexane, heptane or similar organic solvent. Keep in a cool area and replace end-caps to prevent the packing bed drying out.
      Please access the provided link for information on Care & Use of Kromasil HPLC Columns :https://www.kromasil.com/support/care_and_use.php