주요 문서
IP336KRSUF
Supelco
Sulfur in Odourless Kerosene, IP 336
Calibration Set F
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩1,248,958
₩1,248,958
예상 입고일2025년 6월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩1,248,958
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,248,958
예상 입고일2025년 6월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
응용 분야
petroleum
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
성분
Set F
0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm), 1.5000 % (15000ppm), 2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm). 100 mL ea.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)