기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
sample preparation: Dissolve 40.0 mg of the sample in 100 mL of mobile phase. 0.4 mg/mL (400 ppm) of USP Alfuzosin System Suitability Mixture RS in Mobile phase
column: Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped, 150 x 4.6 mm (1.52023.0001)
mobile phase: [A] 5 ml of perchloric acid in 900 mL Milli-Q water. Adjust pH to 3.5 with 2M NaOH. Diluter to 1000 mL with water; [B] acetonitrile; [C] THF; (80:20:1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
pressure: 994 psi (69 Bar)
column temp.: 25 °C
detector: 254 nm cell: 10 μL
injection: 10 μL
sample: 0.40 μg/mL of Alfuzosin Hydrochloride in Mobile phase from the Sample solution
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.