주요 문서
G006107
HPLC Analysis of MAb 016 on Proteomix® SCX NP5 versus Competitive SCX using a Salt Gradient
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix SCX-NP5, 25 cm x 4.6 mm I.D. (PEEK hardware), 5 μm particles (Z777164)
mobile phase: (A) 20 mM phosphate buffer, pH 7.5; (B) A + 1 M NaCl
gradient: 0 to 6% B in 30 min
flow rate: 0.8 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 4 μL
sample: MAb 016 (11.8 mg/mL)
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)