주요 문서
G005948
HPLC Analysis of mPEG and mPEG-Peptide (Methoxy-PEG-Maleimide) on Zenix® and Zenix®-C SEC
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777033)
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm, I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 20 μL
sample: 20kD peptide mPEG-MAL (methoxy-PEG-Maleimide), 1 mg/mL
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)