기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; [C] acetonitrile; (720:120:120, A:B:C) containing 0.780 g/L potassium bromide, 230 μL/L nitric acid
flow rate: 0.400 mL/min
pressure: 4568 psi (315 bar)
column temp.: 35 °C
detector: FLD excitation = 360 nm, emission = 440 nm
injection: 20 μL
sample: 200 μL spiked 84:16 acetonitrile:di water in 880 μL di water, Spike concentrations: B1 = 16 ppb; B2 = 4 ppb; G1 = 16 ppb; B2 = 4 ppb
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
분석 메모
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.