주요 문서
G005904
HPLC Analysis of Yohimbe Alkaloids on Ascentis® Express F5, HILIC Mode
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express F5, 3 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53574-U)
mobile phase: 2 mM ammonium acetate in 10:90 water:acetonitrile, pH to 6.0 with acetic acid
flow rate: 0.5 mL/min
pressure: 1100 psi (76 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 275 nm
injection: 2 μL
sample: 100 ug/mL each in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Ajmalicine, ≥98.0% (HPLC)
    Yohimbine hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)