주요 문서
G005891
HPLC Analysis of Vitamin D2 and D3 on Ascentis® Express C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis® Express C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50538-U)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; (95:5, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1726 psi (119 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 265 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL in 90:10, acetonitrile:methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Ergocalciferol, 40,000,000 USP units/g
    Cholecalciferol, ≥98% (HPLC)
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)