기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Zenix® SEC-150, 30 cm X 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777018)
mobile phase: 0.15 M potassium phosphate monobasic, pH 7.0 with potassium hydroxide
flow rate: 0.35 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: ambient
detector: UV, 215 nm
injection: 1 μL
sample: digested SO57 mAb, ~0.5 g/L
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
분석 메모
법적 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.