기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate water pH 4.0 formic acid; [B] 5 mM ammonium formate (95:5 acetonitrile:water)
gradient: 20% B for 0.5 min; to % B in 5.5 min; held at 100% B for 3 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 2538 psi (175 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+), TIC, m/z 100-1000
injection: 1 μL
sample: each compound 1000 ng/mL in 40:60 (water:methanol)
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
분석 메모
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.