기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express F5, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53571-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate water; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 5178 psi (357 bar)
column temp.: 40 °C
detector: ESI(+), 100-1000 m/z
injection: 2 μL, each compound 300 ng/mL in 40:60 (water:methanol)
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
법적 정보
분석물
분석 컬럼
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.