기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53931-U)
mobile phase: methanol
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1653 psi (114 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
sample: 0.4 mg/mL tocopherol acetate, alpha-tocopherol and K1, 0.04 mg/mL D2 and D3, all in ethanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
법적 정보
분석물
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.