기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (5:95, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: MS, ESI+
injection: 2 μL
sample: 1 μg/mL in acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
법적 정보
분석물
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.