주요 문서
G005739
HPLC Analysis of Silymarin on Ascentis® Express C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% formic acid; [B] methanol
gradient: held at 35% B for 3 min; 35 to 45% B in 10 min; held at 45% B for 2 min; 45 to 100% B in 5 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 4105 psi (283 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 20 μL
sample: 100 μg/mL in 90:10, water:methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of silymarin.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Taxifolin
    Silychristin
    Apigenin 7-glucoside
    Silydianin
    Silybin B
    Isosilybin A
    Isosilybin B
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)