기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 2 mM arrmonium acetate, pH 6.7 in [B] 10:90 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1160 psi (80 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), XlC, m/z 304, 332 (BACs), m/z 209 (pilocarpine), m/z 308 (betaxolol)
injection: 2 μL
sample: 10 μg/mL each in acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.