주요 문서
G005719
HPLC Analysis of Phenolic Compounds on Ascentis® Express 2.7 μm RP-Amide
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53929-U)
mobile phase: [A] 20 mM phosphoric acid, pH 2; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 270 nm
injection: 25 μL
sample: 50 mg/L in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
Chromatography of Seven Phenol Compounds on Ascentis Express RPA
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Hydroquinone
    Resorcinol
    Pyrocatechol
    Phenol
    p-Cresol, analytical standard
    o-Cresol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)