기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in acetonitrile; (85:15, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 4 μL
sample: 200 ng/mL in 25:75, water: acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
법적 정보
분석물
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.