기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammoniumformate, pH 3.0 with formic acid; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection: 2 μL
sample: 1000 μg/mL in 10:90, water: acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.