주요 문서
G005668
LC/MS Analysis of Antipsychotic Drugs on Ascentis® Express RP Amide
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate water; [B] 5mM ammonium formate in 95:5 (v/v) methanol:water
gradient: held at 35% B for 0.5 min; 35 to 85% B in 5.5 min; held at 85% B for 1 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 4641 psi (320 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 100-1000
injection: 1 μL
sample: 200 ng/mL in waler
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    (2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride, ≥98% (HPLC)
    Bupropion hydrochloride, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    Fluphenazine dihydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)