기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 2.0 mL/min
pressure: 6381 psi (440 bar)
column temp.: 35 °C
detector: fluorescence, ex 360 nm, em 440 nm
injection: 50 μL
sample: 200 μL aflatoxin standard in acetonitrile; 0.5 μg/mL B2 and G2; 2 μg/mL B1 and G1; 800 μL delivatization solution: 70% water, 20% TFA and 10% acetic acid
heat for 9 min at 65 °C
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.