주요 문서
G005614
HPLC Analysis of Vitamin D2 and Vitamin D3 on Ascentis® C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 290 nm
sample: 50 μg/mL each in acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
This application demonstrates the suitability of the Ascentis C18 for the analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis C18 are presented.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Ergocalciferol (D2), analytical standard
    Cholecalciferol (D3), analytical standard
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)