기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504971)
mobile phase: [A] 1 mM potassium phosphate, monobasic; [B] acetonitrile
gradient: 5 to 45% B in 18 min; 45 to 80% B in 7 min; held at 80% B for 3 min
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 220 bar (3200 psi)
column temp.: 27 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 20 μL
sample: 20 μg/mL in water: acetonitrile (86:14)
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Discovery C18 for the efficient separation of withania standards by the USP monograph.
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Withanoside IV
Withanoside V
Withaferin A
12-Deoxywithastramonolide
Withanolide A
Withanone
Withanolide B
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.