기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.5 with phosphoric acid; [B] ethanol; (75:25, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 138 bar (2000 psi) column, 248 bar (3600 psi) total
column temp.: 55 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 1 μL
sample: 50 μg/mL in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
cleaning products
cosmetics
personal care
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.