주요 문서
G005513
HPLC Analysis of Heroin, Cocaine, Amphetamine and MDMA on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate in water, pH 3.5; [B] 10 mM ammonium acetate in acetonitrile; (2.98, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: ESI(+), m/z 100-400
injection: 1 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Heroin, analytical standard, ≥98% (HPLC)
    Cocaine hydrochloride, analytical standard
    D-Amphetamine hemisulfate salt solution, 1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
    (±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride solution, analytical standard, for drug analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)