주요 문서
G005482
LC/MS Analysis of Lactic Acid Enantiomers in Urine on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Astec CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (13019AST)
mobile phase: [A] 33.3 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.7 mL/min
column temp.: 4 °C
detector: (-)ESI
injection: 20 μL
sample: Urine extracts in 5% (v/v) acetic acid, 10% (v/v) H2O and 85% (v/v) acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
분석 메모
Chromatogram supplied courtesy of H. Henry and associates at the Clinical Chemistry Laboratory, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, University of Lausanne, CH-1011, Switzerland. View the related full-length contributed article in Reporter 30.1.
기타 정보
Reference: Biomed. Chromatogr. 2011 "Sensitive determination of D-lactic acid and L-lactic acid in urine by high-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry" H. Henry, N. Marmy Conus, P. Steenhout, A. Béguin and O. Boulat, Published online in Wiley Online Library, wileyonlinelibrary.com/journal/bmc.
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    L-(+)-Lactic acid, analytical standard
    D-(−)-Lactic acid, ≥90%
이동상 성분
제품 번호
설명
가격
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)