기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] ethanol; [C] diethylamine; (98:2:0.1, A:B:C)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: 1 g/L in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
분석물
분석 컬럼
이동상 성분
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.